Anti-Neurofilament 70, 200kD Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5G17]
Fournisseur: United States Biological
USBIN2160-05EA 568 EUR InStock
USBIN2160-05
Anti-Neurofilament 70, 200kD Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5G17]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-1:5000
Type: Primary
Antigen: Neurofilament 70, 200kD
Clonality: monoclonal
Clone: 5G17
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité