Anti-Neuropeptide B-29 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: United States Biological
USBIN2175-91D1EA 1090 EUR InStock
USBIN2175-91D1
Anti-Neuropeptide B-29 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Neuropeptide B-29
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité