Anti-NGFI-A Binding Protein 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8C238]
Fournisseur: United States Biological
USBIN2414-10EA 405 EUR InStock
USBIN2414-10
Anti-NGFI-A Binding Protein 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8C238]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.2-2?g/ml; Immunochemistry: 2-100 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: NGFI-A Binding Protein 1
Clonality: monoclonal
Clone: 8C238
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité