Anti-Nicotinic Receptor, beta 4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIN2565-33EEA 446 EUR InStock
USBIN2565-33E
Anti-Nicotinic Receptor, beta 4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Nicotinic Receptor, beta 4
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité