Anti-NOVA 2 RNA Binding Protein Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIN5376-05-50EA 250 EUR InStock
USBIN5376-05-50 USBIN5376-05-100
Anti-NOVA 2 RNA Binding Protein Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NOVA 2 RNA Binding Protein
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rodent
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité