Anti-Nuclear Receptor LXR alpha, beta Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIN6889-81YEA 691 EUR InStock
USBIN6889-81Y
Anti-Nuclear Receptor LXR alpha, beta Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:32000; Western Blot: 1-3?g/ml
Type: Primary
Antigen: Nuclear Receptor LXR alpha, beta
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité