Anti-Nuclear Receptor Rev-ErbA alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIN6889-85GEA 601 EUR InStock
USBIN6889-85G
Anti-Nuclear Receptor Rev-ErbA alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Nuclear Receptor Rev-ErbA alpha
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité