Anti-OPRK1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIO7030-25BEA 551 EUR InStock
USBIO7030-25B
Anti-OPRK1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:16000; Western Blot: 1-3?g/ml
Type: Primary
Antigen: OPRK1 (opioid receptor, kappa 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité