Anti-Osteoinductive Factor Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIO8062-21-100EA 886 EUR InStock
USBIO8062-21-100
Anti-Osteoinductive Factor Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000
Type: Primary
Antigen: Osteoinductive Factor
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité