Anti-TP53 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: DO-1]
Fournisseur: United States Biological
USBIP1001-26U1EA 522 EUR InStock
USBIP1001-26U1
Anti-TP53 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: DO-1]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:2-1:10;
Type: Primary
Antigen: TP53 (tumor protein p53)
Clonality: monoclonal
Clone: DO-1
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité