Anti-TP53 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 9H263]
Fournisseur: United States Biological
USBIP1001-32G6EA 600 EUR InStock
USBIP1001-32G6
Anti-TP53 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 9H263]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:50; Western Blot: 1:250-1:500; Immunoprecipitation: 1:500; Immunochemistry: 1:100
Type: Primary
Antigen: TP53 (tumor protein p53)
Clonality: monoclonal
Clone: 9H263
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité