Anti-PACAP-27 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIP1775-02BEA 736 EUR InStock
USBIP1775-02B
Anti-PACAP-27 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PACAP-27
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Sheep
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité