Anti-Papilloma Virus, Human, Type 16, Early Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E734]
Fournisseur: United States Biological
USBIP3105-07EEA 476 EUR InStock
USBIP3105-07E
Anti-Papilloma Virus, Human, Type 16, Early Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E734]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Papilloma Virus, Human, Type 16, Early
Clonality: Monoclonal
Clone: 5E734
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité