Anti-PARP 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIP3113-20QEA 454 EUR InStock
USBIP3113-20Q
Anti-PARP 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:100000; Immunochemistry: 1:50; Western Blot: 1:10000-1:15000
Type: Primary
Antigen: PARP 1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Chicken, Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité