Anti-Peroxiredoxin, 2-Cys Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10K305]
Fournisseur: United States Biological
USBIP3352-02EA 479 EUR InStock
USBIP3352-02
Anti-Peroxiredoxin, 2-Cys Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10K305]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: Peroxiredoxin, 2-Cys
Clonality: monoclonal
Clone: 10K305
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité