Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRDX2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10K307]

Fournisseur: United States Biological
USBIP3352-12DEA 479 EUR InStock
USBIP3352-12D
Anti-PRDX2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10K307]
Anticorps
Recommended dilution: Immunoprecipitation: 1-2?l/400?l sImmunochemistry: 20?l/ml

Type: Primary
Antigen: PRDX2 (peroxiredoxin 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 10K307
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité