Anti-PERP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIP3353-01CEA 466 EUR InStock
USBIP3353-01C
Anti-PERP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PERP (PERP, TP53 apoptosis effector)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité