Anti-PHD1-3, pan Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIP3373A-100EA 688 EUR InStock
USBIP3373A-100
Anti-PHD1-3, pan Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:10000-1:100000; Western Blot: 1-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: PHD1-3, pan
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité