Anti-Phosphoinositide 3 Kinase, p110 alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIP4073-26HEA 554 EUR InStock
USBIP4073-26H
Anti-Phosphoinositide 3 Kinase, p110 alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunoprecipitation: 1:100
Type: Primary
Antigen: Phosphoinositide 3 Kinase, p110 alpha
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité