Anti-Phospholipase C, gamma 2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIP4074-45HEA 457 EUR InStock
USBIP4074-45H
Anti-Phospholipase C, gamma 2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:50-1:100
Type: Primary
Antigen: Phospholipase C, gamma 2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité