Anti-Polyoma Virus, Medium T Antigen Rat Monoclonal Antibody [clone: 9A384]
Fournisseur: United States Biological
USBIP4378-56EA 561 EUR InStock
USBIP4378-56
Anti-Polyoma Virus, Medium T Antigen Rat Monoclonal Antibody [clone: 9A384]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Polyoma Virus, Medium T Antigen
Clonality: monoclonal
Clone: 9A384
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité