Anti-Polyubiquitin, Lysine 48-Linkage Specific Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIP4480-48EA 609 EUR InStock
USBIP4480-48
Anti-Polyubiquitin, Lysine 48-Linkage Specific Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: Polyubiquitin, Lysine 48-Linkage Specific
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, C. elegans, Chicken, Dog, Hamster, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rat, Xenopus laevis, Zebrafish
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité