Anti-POU Domain, Class 2, Transcription Factor 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 0.T.100]
Fournisseur: United States Biological
USBIP5250-01DEA 499 EUR InStock
USBIP5250-01D
Anti-POU Domain, Class 2, Transcription Factor 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 0.T.100]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:250 -1:1000
Type: Primary
Antigen: POU Domain, Class 2, Transcription Factor 1
Clonality: monoclonal
Clone: 0.T.100
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité