Anti-POU Domain, Class 3, Transcription Factor 2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIP5250-23CEA 551 EUR InStock
USBIP5250-23C
Anti-POU Domain, Class 3, Transcription Factor 2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:8000; Western Blot: 0.1-0. 3?g/ml
Type: Primary
Antigen: POU Domain, Class 3, Transcription Factor 2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Pig, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité