Anti-POU Domain, Class 4, Transcription Factor 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G417]
Fournisseur: United States Biological
USBIP5250-30AEA 601 EUR InStock
USBIP5250-30A
Anti-POU Domain, Class 4, Transcription Factor 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G417]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: POU Domain, Class 4, Transcription Factor 1
Clonality: monoclonal
Clone: 9G417
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité