Anti-PR Set7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIP5575-01BEA 751 EUR InStock
USBIP5575-01B
Anti-PR Set7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: PR Set7
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité