Anti-PSEN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIP6300-27CEA 979 EUR InStock
USBIP6300-27C
Anti-PSEN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PSEN1 (presenilin 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité