Anti-PSEN1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: D39D1]
Fournisseur: United States Biological
USBIP6300-28LEA 621 EUR InStock
USBIP6300-28L
Anti-PSEN1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: D39D1]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunoprecipitation: 1:50
Type: Primary
Antigen: PSEN1 (presenilin 1)
Clonality: monoclonal
Clone: D39D1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité