Anti-PSEN2 Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIP6300-41EA 537 EUR InStock
USBIP6300-41
Anti-PSEN2 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunoblot/ ELISA: 1:1000 to 1:4000
Type: Primary
Antigen: PSEN2 (presenilin 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité