Anti-PSENEN Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIP6300-81CEA 507 EUR InStock
USBIP6300-81C
Anti-PSENEN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 3-7?g/ml
Type: Primary
Antigen: PSENEN (presenilin enhancer gamma secretase subunit)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Dog, Horse, Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité