Anti-PRG3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIP8930EA 473 EUR InStock
USBIP8930
Anti-PRG3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500
Type: Primary
Antigen: PRG3 (proteoglycan 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité