Anti-PRG4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIP8930-03EA 771 EUR InStock
USBIP8930-03
Anti-PRG4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:2000; Immunochemistry: 1:500
Type: Primary
Antigen: PRG4 (proteoglycan 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité