Anti-ProCollagen Type I Propeptide Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F177]
Fournisseur: United States Biological
USBIP9005-74EEA 941 EUR InStock
USBIP9005-74E
Anti-ProCollagen Type I Propeptide Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F177]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ProCollagen Type I Propeptide
Clonality: monoclonal
Clone: 6F177
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité