Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Proinsulin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10g81]

Fournisseur: United States Biological
USBIP9008-06FEA 485 EUR InStock
USBIP9008-06F
Anti-Proinsulin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10g81]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 2?g/ml; Immunochemistry: 20-40 ?g/ml; Western Blot: 4-5 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: Proinsulin
Clonality: monoclonal
Clone: 10g81
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Human, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité