Anti-Proprotein Convertase Subtilisin Kexin 9 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIP9052-40HEA 587 EUR InStock
USBIP9052-40H
Anti-Proprotein Convertase Subtilisin Kexin 9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:10-1:50; Immunochemistry: 1:10-1:50; Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: Proprotein Convertase Subtilisin Kexin 9
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité