Anti-Prostaglandin E1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIP9053-28CEA 489 EUR InStock
USBIP9053-28C
Anti-Prostaglandin E1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Prostaglandin E1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité