Anti-Proteasome 26S Non-ATPase Subunit 11 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10C308]
Fournisseur: United States Biological
USBIP9078-57DEA 424 EUR InStock
USBIP9078-57D
Anti-Proteasome 26S Non-ATPase Subunit 11 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10C308]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:250-1000
Type: Primary
Antigen: Proteasome 26S Non-ATPase Subunit 11
Clonality: monoclonal
Clone: 10C308
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité