Anti-PSMD14 Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 11C612]
Fournisseur: United States Biological
USBIP9078-61-HRPEA 792 EUR InStock
USBIP9078-61-HRP
Anti-PSMD14 Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 11C612]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PSMD14 (proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 14)
Clonality: monoclonal
Clone: 11C612
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité