Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRTN3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: United States Biological
USBIP9099-02FEA 575 EUR InStock
USBIP9099-02F
Anti-PRTN3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000 -1:2000; Western Blot: 1:200 -1:500; Immunoprecipitation: 1:100 -1:200; Immunochemistry: 1:50 -1:100

Type: Primary
Antigen: PRTN3 (proteinase 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité