Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PROCR Rat Monoclonal Antibody [clone: 6D701]

Fournisseur: United States Biological
USBIP9102-39C-125EA 634 EUR InStock
USBIP9102-39C-125
Anti-PROCR Rat Monoclonal Antibody [clone: 6D701]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:20; Immunochemistry: 1:20

Type: Primary
Antigen: PROCR (protein C receptor, endothelial)
Clonality: monoclonal
Clone: 6D701
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité