Anti-Protein Gene Product 9.5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIP9102-70FEA 600 EUR InStock
USBIP9102-70F
Anti-Protein Gene Product 9.5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
  • Recommended dilution: Immunochemistry: 1:200-1:800
Type: Primary
Antigen: Protein Gene Product 9.5
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Cat, Dog, Guinea pig, Hamster, Human, Mouse, Pig, Rabbit, Rat, Sheep
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité