Anti-Protein Gene Product 9.5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9i250]
Fournisseur: United States Biological
USBIP9102-71EEA 668 EUR InStock
USBIP9102-71E
Anti-Protein Gene Product 9.5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9i250]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:1000; Western Blot: 1:10000
Type: Primary
Antigen: Protein Gene Product 9.5
Clonality: monoclonal
Clone: 9i250
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité