Anti-Protein Kinase C, lambda Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIP9103-22LEA 661 EUR InStock
USBIP9103-22L
Anti-Protein Kinase C, lambda Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1-3?g/ml
Type: Primary
Antigen: Protein Kinase C, lambda
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité