Anti-PP6C Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIP9107-56EA 641 EUR InStock
USBIP9107-56
Anti-PP6C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:1000; Immunochemistry: 1:100; Immunoprecipitation: 10-20 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: PP6C
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité