Anti-PTPN21 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: United States Biological
USBIP9109-31C-BIOTEA 852 EUR InStock
USBIP9109-31C-BIOT
Anti-PTPN21 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PTPN21 (protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 21)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité