Anti-Protocadherin beta-12 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G428]
Fournisseur: United States Biological
USBIP9119-40EA 601 EUR InStock
USBIP9119-40
Anti-Protocadherin beta-12 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G428]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Protocadherin beta-12
Clonality: monoclonal
Clone: 9G428
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité