Anti-Protocadherin beta-15 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G429]
Fournisseur: United States Biological
USBIP9119-50EA 601 EUR InStock
USBIP9119-50
Anti-Protocadherin beta-15 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G429]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Protocadherin beta-15
Clonality: monoclonal
Clone: 9G429
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité