Anti-PRP8 Pre-mRNA Processing Factor 8 Homolog Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8C277]
Fournisseur: United States Biological
USBIP9120-88EA 405 EUR InStock
USBIP9120-88
Anti-PRP8 Pre-mRNA Processing Factor 8 Homolog Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8C277]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.2-2?g/ml; Immunochemistry: 2-100 ?g/ml; Flow Cytometry: 0.5-2?g/sample
Type: Primary
Antigen: PRP8 Pre-mRNA Processing Factor 8 Homolog
Clonality: monoclonal
Clone: 8C277
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité