Anti-QRFP Pyroglutamylated RFamide Peptide 43 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIQ0575-50AEA 979 EUR InStock
USBIQ0575-50A
Anti-QRFP Pyroglutamylated RFamide Peptide 43 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: QRFP Pyroglutamylated RFamide Peptide 43
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité