Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAB11B Rat Monoclonal Antibody [clone: 10K335]

Fournisseur: United States Biological
USBIR0009-07EA 481 EUR InStock
USBIR0009-07
Anti-RAB11B Rat Monoclonal Antibody [clone: 10K335]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunofluorescence: 1:100

Type: Primary
Antigen: RAB11B (RAB11B, member RAS oncogene family)
Clonality: monoclonal
Clone: 10K335
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité